Learn More
Tunicamicina, MP Biomedicals™
Código de producto. 11426412 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11426412 1 mg -
11446412 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11426412 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215002801
CAS 11089-65-9
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tunicamycin
Tipo Tunicamycin
Forma física Powder
Color Claro a blanco
Cantidad 1 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 840
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tunicamycin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .