Learn More
Tunicamycin, MedChemExpress
Código de producto. 16400376
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
2 miligramos
5 miligramos
Código de producto. 16400376
Marca: Medchem Express HYA0098
MedChemExpress Tunicamycin is a mixture of homologous nucleoside antibiotic that inhibits N-linked glycosylation and blocks GlcNAc phosphotransferase (GPT).
Tunicamycin causes accumulation of unfolded proteins in cell endoplasmic reticulum (ER) and induces ER stress, and causes blocking of DNA synthesis and cell cycle arrest in G1 phase. Tunicamycin inhibits gram-positive bacteria, yeasts, fungi, and viruses and has anti-cancer activity.Tunicamycin increases exosome release in cervical cancer cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tunicamycin
Forma física Solid
CAS 11089-65-9
Color Amarillo claro
Cantidad 2 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C39H64N4O16
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Información de solubilidad DMSO : 40 mg/mL (Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1NC(N([C@H]2[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](C(C[C@@H]3[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](NC(/C=C/[(CH2) 8-11]C(C)C)=O)[C@H](O[C@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4NC(C)=O)O3)O)O2)C=C1)=O
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.