Learn More
Tunicamicina (antibiótico), de la especie Streptomyces
Código de producto. 11436412 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
11436412 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 11436412 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215002805
Metanol o soluble en DMSO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tunicamycin (Antibiotic)
Tipo Tunicamycin
Nombre de nota From Streptomyces species
CAS 11089-65-9
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 840
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tunicamycin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tunicamycin