Learn More
Ácido Tungstosilicico Hidrato, TRC
Código de producto. 30451940
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30451940 100 mg -
30455275 50 mg 50 miligramos
30454774 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30451940 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT897273100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12027-38-2
Fórmula molecular H4[Si(W3O10)4] . xH2O
Peso molecular (g/mol) 2896.18
Sinónimo Tungstosilicic Acid (H4SiW12O40) (7CI,8CI), Silicic Acid (H4SiO4), Tungsten Complex, 12-Tungstosilicic Acid, 12-Tungstosilicic Acid (H4W12O40Si), Dodecatungstosilicic Acid (H4SiW12O40), JM 1493, NSW 40, PM 92, Silicotungstic Acid, Tungsten Hydroxide Oxide Silicate, (W12(OH)4O32(SiO4)), Tungsten Oxide Silicide (W12O38Si), Tungstosilicic Acid (H4W12SiO40)
Nombre IUPAC ácido silícico; Trioxotungsteno
SMILES O[Si](O)(O)O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tungstosilicic Acid Hydrate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/H4O4Si.36O.12W/c1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h1-4H;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Formula Weight (peso de la fórmula) 2879.216