Learn More
Ácido tungstosilícico hidrato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11334607
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11334607 50 g 50 g
11324607 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11334607 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039651.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12027-43-9 | H4O40SiW12 | 2878.16 g/mol
Catalyst for organic synthesis, minerals separation, reagent for alkaloids.Tungstosilicic acid hydrate is used to prepare ethylacetate and acetic acid from ethylene. It is used in the preparation of silicotungstate butylmethylimidazolium bromide and charge transfer compounds with Keggin anions. It is also used in catalyst preparation, which is useful for catalytic liquid-phase oxidation of xylene. Further, it acts as a mediator in production of hydrogen through electrolysis of water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12027-43-9
Fórmula molecular H4O40SiW12
Peso molecular (g/mol) 2878.16
Número MDL MFCD00036271
Clave InChI HIKIIEGSHYIJCC-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo tungstosilicic acid, tungstosilicic acid hydrate, p.a., tungstosilicic acid hydrate, purum p.a., tungstosilicic acid hydrate, reagent grade, tungstosilicic acid hydrate trace metals basis, tungstate 4-, m12-orthosilicato 4--ko:ko:ko:ko':ko':ko':ko:ko:ko:ko':ko':ko' tetracosa-m-oxododecaoxododeca-, hydrogen 1:4
PubChem CID 71307034
SMILES O[Si](O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](O)(=O)=O)(O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](O)(=O)=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tungstosilicic acid hydrate
Nombre de nota Reagent Grade
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 50 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Nombre IUPAC 9-[(7-hydroxy-1,1,3,3,5,5,7,7-octaoxotetratungstoxan-1-yl)oxy]-1,1,3,3,5,5,7,7,11,11,13,13,15,15,17,17-hexadecaoxo-2,4,6,8,10,12,14,16-octaoxa-9-sila-1,3,5,7,11,13,15,17-octatungstaheptadecane-1,9,17-triol
Formula Weight (peso de la fórmula) 2878.28 (Anhydrous)
Grado Reactivo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tungstosilicic acid hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tungstosilicic acidhydrate