Learn More
Ácido túngstico(VI), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11374929
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11374929 500 g 500 g
11364929 25 g 25 g
11354929 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11374929 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 082118.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7783-03-1 | H2O4W | 249.85 g/mol
Applied as flavoring agent and fragrance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-03-1
Fórmula molecular H2O4W
Peso molecular (g/mol) 249.85
Número MDL MFCD00011336
Clave InChI CMPGARWFYBADJI-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo tungstic acid, tungstic vi acid, dihydroxy dioxo tungsten, dihydrogen wolframate, wolframsaure, tunstic acid, dihydroxidodioxidotungsten, tungstic acid h2wo4, unii-j4d6k0rx2g
PubChem CID 1152
ChEBI CHEBI:36272
Nombre IUPAC dihidroxi(dioxo)tungsteno
SMILES O[W](=O)(=O)O
Especificaciones
Punto de ebullición 1473°C
Nombre del producto químico o material Tungstic(VI) acid
Punto de fusión 100°C (decomposition)
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Índice de refracción 2.24
Densidad 5.5
Información de solubilidad Insoluble in water and acid. Soluble in alkaline solution.
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.86