Learn More
Ácido túngstico, TRC
Código de producto. 30454856
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30454856 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30454856 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT89727025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tungstic Acid
CAS 7783-03-1
Fórmula molecular H2O4W
Cantidad 25 g
Sinónimo Dihydrogen Tetraoxotungstate(2-), Tungsten Acid (H2WO4), Tungsten Hydroxide Oxide, W(OH)2O2), Tungstic Acid, Tungstic(VI) Acid, Dihydrogen Tungstate (H2WO4)
Fórmula InChI InChI=1S/2H2O.2O.W/h2*1H2;;;/q;;;;+2/p-2
SMILES O[W](=O)(=O)O
Nombre IUPAC dihidroxi(dioxo)tungsteno
Peso molecular (g/mol) 249.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.9462