Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tungstic acid |
| Color | Verde-amarillo a amarillo |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 100 g |
| Envase | Frasco de plástico |
| Gravedad específica | 5.5 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% min |
| Densidad | 5.5000g/mL |
| Fórmula lineal | H2WO4 |
| Índice Merck | 15, 9998 |
| Mostrar más |