Learn More
Ácido tungsténico, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10107423 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10107423 500 g Frasco de plástico 500 g
10318300 5 g Frasco de vidrio 5 g
10134740 100 g Frasco de plástico 100 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10107423 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 207615000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7783-03-1 | H2O4W | 249.86 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7783-03-1
Fórmula molecular H2O4W
Peso molecular (g/mol) 249.86
Número MDL MFCD00011336
Clave InChI CMPGARWFYBADJI-UHFFFAOYSA-L
Nombre IUPAC dioxotungstendiol
SMILES O[W](O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tungstic acid
Color Verde-amarillo a amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min
Fórmula lineal H2WO4
Índice Merck 15, 9998
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hf and alkalies
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.86
Porcentaje de pureza ≥99%
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 5.5
Densidad 5.5000g/mL