Learn More
Alambre de tungsteno, revestido de platino, 0,25 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11336888
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 m
5 m
Tamaño de la unidad:
1 metro
5 metros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11336888 1 m 1 metro
11326888 5 m 5 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11336888 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013630.G1
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tungsten wire, platinum coated
Nombre de nota 0.25mm (0.01 in.) dia.
Cantidad 1 m
Tamaño de partículas thickness 5 Micron
Número MDL MFCD00011461