Learn More
Alambre de tungsteno, chapado en oro, 0,05 mm de diámetro, W 99,95 % (base metálica), Au 99,99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 m
5 m
10 m
Tamaño de la unidad:
1 metro
10 metros
5 metros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11399447 5 m 5 metros
11309457 1 m 1 metro
11389447 10 m 10 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11399447 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041039.G5
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tungsten wire, gold plated
Nombre de nota 0.05mm (0.002 in.) dia.
Cantidad 5 m
Peso ≈0.02g/m (W only), 3 to 5 wt% Au plating
Formulario Alambre, ≈0,02g/m (solo W),3-5 % de peso chapado en oro
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número MDL MFCD00011461
Porcentaje de pureza 99.95%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Au 99.99%