Learn More
Alambre de tungsteno, Au 99,99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11369447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 m
5 m
10 m
Tamaño de la unidad:
1 metro
10 metros
5 metros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11369447 10 m 10 metros
11379447 1 m 1 metro
11359447 5 m 5 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11369447 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041038.G6
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Forma: aprox. 0,005 g/m (solo W), 3-5 % de peso chapado en oro
Microelectronics, evaporation source, high temperature
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-33-7
Fórmula molecular W
Peso molecular (g/mol) 183.84
Número MDL MFCD00011461
Clave InChI WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
Nombre IUPAC tungsteno
SMILES [W]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tungsten
Color dorado
Aspecto Gold colored wire
Cantidad 10 m
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (Metals basis)
Formulario Alambre, ≈0,005 g/m (solo W),3-5 % de peso chapado en oro