Learn More
Alambre de tungsteno, chapado en cromo, 1,8 mm de diámetro mín., W +96,5 %, Cr 99,888 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15423765
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 cm
5 x 10 cm
10 x 10 cm
Tamaño de la unidad:
10 cm
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15423765 10 x 10 cm cada uno
11319457 10 cm cada uno
15413765 5 x 10 cm 10 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15423765 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041040.D@
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Fuente de evaporación, contactos y revestimientos
Evaporation source, contacts and coatings
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tungsten wire, chromium plated
Nombre de nota ≤1.8 mm (0.07 in.) dia., thick: 1.3 mm (0.05 in.), Cr layer: ≤0.01 in. thick
Cantidad 10 x 10 cm
Formulario Alambre, capa de cromo 0,254 mm (0,01 pulg.) de grosor mín.
Notas del porcentaje del ensayo W ≥ 96,5 %, Cr 99,888 % (base metálica)
Número MDL MFCD00011461