Learn More
Alambre de tungsteno, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11322468
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 m
100 m
500 m
Tamaño de la unidad:
100 metros
25 metros
500 metros
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11322468 100 m 100 metros
11302468 25 m 25 metros
11312468 500 m 500 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11322468 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014512.H4
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
Forma: aprox. 0,003 g/m
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-33-7
Fórmula molecular W
Peso molecular (g/mol) 183.84
Número MDL MFCD00011461
Clave InChI WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
Nombre IUPAC tungsteno
SMILES [W]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tungsten
Color Plata a gris
Aspecto Silver Gray wirw
Cantidad 100 m
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95% (Metals basis)
Formulario Alambre, 0,015 mm de diámetro