Learn More
Alambre de tungsteno, 1,6 mm de diámetro, recocido, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tungsten wire |
| Nombre de nota | 1.6mm (0.063 in.) dia., Annealed, Temper: soft |
| Cantidad | 5 m |
| Peso | ≈38.8g/m |
| Formulario | Alambre, ≈38,8g/m, templado: suave |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Porcentaje de pureza | 99.95% |