Learn More
Alambre de tungsteno, 1,25 mm de diámetro, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11386677
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 m
10 m
Tamaño de la unidad:
10 metros
2 metros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11386677 2 m 2 metros
11376677 10 m 10 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11386677 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 000895.G2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    129.54€
    104.65€ / 2 metros
    Ahorro 24.89€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7440-33-7 | W | 183.84 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-33-7
Fórmula molecular W
Peso molecular (g/mol) 183.84
Número MDL MFCD00011461
Clave InChI WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
Nombre IUPAC tungsteno
SMILES [W]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tungsten wire
Nombre de nota 1.25mm (0.049 in.) dia.
Cantidad 2 m
Peso ≈23.7g/m
Formulario Alambre, ≈23,7g/m
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.95%