Learn More
Alambre de tungsteno, 0,375 mm de diámetro, recocido, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11395048
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 m
30 m
Tamaño de la unidad:
30 metros
5 metros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11395048 5 m 5 metros
11305058 30 m 30 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11395048 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043995.G5
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
Forma: Aprox. 2,13 g/m
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-33-7
Fórmula molecular W
Peso molecular (g/mol) 183.84
Número MDL MFCD00011461
Clave InChI WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
Nombre IUPAC tungsteno
SMILES [W]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tungsten
Color Plata a gris
Nombre de nota Annealed
Aspecto Silver Gray wire
Cantidad 5 m
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95% (Metals basis)
Formulario Alambre, ≈2,13g/m