Learn More
Óxido de tungsteno (VI), TRC
Código de producto. 30450961
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30450961 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30450961 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT89726025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tungsten trioxide
CAS 1314-35-8
Cantidad 25 g
Fórmula molecular WO3
Sinónimo Tungsten oxide (WO3), Avantama P10, C.I. 77901, CQ 8116, CQ 81G16, CQM 30, Ditungsten hexaoxide, FI-WO 3, Renecat, SII 30, Tritungsten nonaoxide, Tungsten oxide, Tungsten oxide (W2O6), Tungsten oxide (W3O9), Tungsten oxide (W4O12), Tungsten trioxide, Tungsten trioxide (WO3), Tungsten(VI) oxide, Tungstic anhydride, Tungstic oxide, Tungstic oxide (WO3), WWO 03PB, YMDS 06
Fórmula InChI InChI=1S/3O.W
SMILES O=[W](=O)=O
Nombre IUPAC trioxotungsteno
Peso molecular (g/mol) 231.84
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.9357