Learn More
Cloruro de tungsteno(VI), +99,9 %, (base de trazas metálicas), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10772485 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10772485 100 g Frasco de vidrio 100 g
10667202 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10772485 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 221431000
Solicitar formato a granel o personalizado
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 13283-01-7 | Cl6W | 396.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13283-01-7
Fórmula molecular Cl6W
Peso molecular (g/mol) 396.57
Número MDL MFCD00011463
Clave InChI KPGXUAIFQMJJFB-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo tungsten vi chloride, tungsten hexachloride, wolfram hexachloride, wcl6, tungsten chloride wcl6 , oc-6-11, tungsten chloride, oc-6-11, tungsten chloride 8ci, tungsten 6+ hexachloride, wolframhexachlorid, hexachloridotungsten
PubChem CID 83301
ChEBI CHEBI:37771
Nombre IUPAC hexaclorotungsteno
SMILES Cl[W](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Punto de ebullición 347°C
Nombre del producto químico o material Tungsten(VI) chloride
Punto de fusión 275°C
Color Azul-gris a gris
Forma física Polvo
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9+%
Fórmula lineal WCl6
Fieser 04,569; 05,742; 06,658; 14,346
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in cs2,chloroform,methyl alcohol,ether,,acetone,pyridine,glycerol,ligroin,ethanol,,carbon tetrachloride,phosphorus oxytrichloride,,benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.57
Porcentaje de pureza ≥99.9%
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Vis mere Vis mindre
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.