Learn More
Cloruro de tungsteno(VI), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
It is a precursor for many tungsten compounds. It is used in tungsten plating, purification of tungsten, and olefin polymerization. It is also used as petroleum catalyst, and in intelligent glass. It can be used for deoxygenation of epoxides and as a reagent in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 346°C |
| Nombre del producto químico o material | Tungsten(VI) Chloride |
| Punto de fusión | 275°C |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 10 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Información de solubilidad | Soluble in carbon disulfide,carbon tetrachloride and phosphorus oxychloride. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 396.57 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Densidad | 3.52 |
Seguridad y manipulación
- Tungsten(VI) chloride
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
- MIXTURE LIST-Contain: Tungsten(VI) chloride