Learn More
Cloruro de tungsteno(VI), 99 %, malla 20, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10392873 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10392873 10 g 10 g
10261053 50 g 50 g
10328613 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10392873 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 200300100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13283-01-7 | Cl6W | 396.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13283-01-7
Fórmula molecular Cl6W
Peso molecular (g/mol) 396.57
Número MDL MFCD00011463
Clave InChI KPGXUAIFQMJJFB-UHFFFAOYSA-H
Sinónimo tungsten vi chloride, tungsten hexachloride, wolfram hexachloride, wcl6, tungsten chloride wcl6 , oc-6-11, tungsten chloride, oc-6-11, tungsten chloride 8ci, tungsten 6+ hexachloride, wolframhexachlorid, hexachloridotungsten
PubChem CID 83301
ChEBI CHEBI:37771
Nombre IUPAC hexaclorotungsteno
SMILES Cl[W](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Punto de ebullición 347°C
Nombre del producto químico o material Tungsten(VI) chloride
Punto de fusión 275°C
Nombre de nota 20 Mesh
Color Gris-violeta
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 10 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal WCl6
Fieser 04,569; 05,742; 06,658; 14,346; 09,498; 10,444; 12,566; 13,343
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in cs2,chloroform,methyl alcohol,ether,,acetone,pyridine,glycerol,ligroin,ethanol,,carbon tetrachloride,phosphorus oxytrichloride,,benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 396.57
Porcentaje de pureza 99%