Learn More
Etóxido de tungsteno(V), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328958
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11328958 10 g 10 g
11318958 2 g 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11328958 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041794.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Intermedio para revestimientos de sol-gel
Tungsten(V) ethoxide is used as an intermediate for sol-gel coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26143-11-3
Fórmula molecular C10H25O5W
Peso molecular (g/mol) 409.15
Número MDL MFCD00078041
Clave InChI SRGJJDPFERQMIL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tungsten v ethoxide, pentaethoxywolfram v, tungsten pentaethoxide, acmc-1cbw9, tungsten 5+ pentakis ethoxide
PubChem CID 57357833
Nombre IUPAC etanolato; tungsteno
SMILES CCO[W](OCC)(OCC)(OCC)OCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tungsten(V) ethoxide
Punto de ebullición 110°C to 115°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula lineal W(OC2H5)5
Cantidad 10 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in hydrocarbons.
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.15
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Tungsten(V) ethoxide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Tungsten(V) ethoxide