Learn More
Trietóxido de dicloruro de tungsteno(V), 10 % p/v en etanol
Código de producto. 11343548
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11343548 25 mL 25 ml
11353548 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11343548 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039171.AC
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 45000-93-9
Fórmula molecular C6H18Cl2O3W
Peso molecular (g/mol) 392.947
Número MDL MFCD00210651
Clave InChI AQDCOTYKQNGVLX-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo tungsten v dichloride triethoxide w/v in ethanol
PubChem CID 86208842
Nombre IUPAC diclorotungsteno;etanol
SMILES CCO.CCO.CCO.Cl[W]Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tungsten(V) dichloride triethoxide
Color Azul
Forma física Líquido
Cantidad 25 mL
Fórmula lineal WCl2(OC2H5)3
Número UN UN2924
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.94
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 10% w/v in ethanol
Olor Alcohol-like
Sensibilidad Moisture sensitive