Learn More
Objetivo de pulverización de tungsteno, 76,2 mm de diámetro x 3,18 mm de grosor, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15424865
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15424865 1 Ea. cada uno
1 options
Código de producto. 15424865 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041640.KS
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7440-33-7 | W | 183.84 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tungsten sputtering target
Nombre de nota 76.2mm (3.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
Cantidad 1 Ea.
CAS 7440-33-7
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular W
Número MDL MFCD00011461
Sinónimo wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
Información de solubilidad Insoluble in water.
Clave InChI WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
SMILES [W]
Nombre IUPAC tungsteno
Peso molecular (g/mol) 183.84
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
Porcentaje de pureza 99.95%