Learn More
Bolo de tungsteno, 17,5 mm de diámetro x 6,4 mm de longitud, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11375699
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
4 Pc.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11375699 1 Pc. cada uno
11385699 4 Pc. paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11375699 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 000525.KG
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-33-7 | W | 183.84 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-33-7
Fórmula molecular W
Peso molecular (g/mol) 183.84
Número MDL MFCD00011461
Clave InChI WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
Nombre IUPAC tungsteno
SMILES [W]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tungsten slug
Nombre de nota 17.5mm (0.689 in.) dia. x 6.4mm (0.25 in.) length
Cantidad 1 Pc.
Peso ≈30g/slug
Formulario ≈30 g/bolo
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.9%