Learn More
Varilla de tungsteno, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Tungsten |
| Color | Plata a gris |
| Aspecto | Silver Gray rod |
| Densidad | 19.3g/cm3 |
| Cantidad | 30 cm |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.95% (Metals basis) |
| Formulario | Varilla, ≈6,1 g/10 cm |