Learn More
Varilla de tungsteno, 3,175 mm de diámetro, recocido, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11355898
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 cm
100 cm
5 x 100 cm
Tamaño de la unidad:
100 cm
25 cm
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11355898 25 cm 25 cm
11365898 100 cm 100 cm
11345898 5 x 100 cm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11355898 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010407.BU
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Forma: Aprox. 1,53 g/cm; templado: suave
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-33-7
Fórmula molecular W
Peso molecular (g/mol) 183.84
Número MDL MFCD00011461
Clave InChI WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
Nombre IUPAC tungsteno
SMILES [W]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tungsten
Color Plata a gris
Nombre de nota Annealed
Aspecto Silver Gray
Cantidad 25 cm
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95% (Metals basis)
Formulario Varilla, ≈1,53g/cm, templado: suave