Learn More
Varilla de tungsteno, 1,5 mm de diámetro, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Tungsten rod |
| Nombre de nota | 1.5mm (0.06 in.) dia. |
| Cantidad | 30 cm |
| Peso | ≈3.4g/10cm |
| Formulario | Varilla, ≈3,4 g/10cm |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Porcentaje de pureza | 99.95% |