Learn More
Placa de tungsteno, 6,4 mm de grosor, 25x100 mm, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Tungsten plate |
| Nombre de nota | 6.4mm (0.25 in.) thick, 25x100mm (0.98x3.9 in.) |
| CAS | 7440-33-7 |
| Cantidad | 1 Pc. |
| Peso | ≈310g/plate |
| Formulario | Placa |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Fórmula molecular | W |
| Número MDL | MFCD00011461 |
| Sinónimo | wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder |
| Vedi altri risultati |
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.