Learn More
Hexicarbonilo de tungsteno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10533391 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
250 GR
50 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10533391 50 g Frasco de vidrio 50 GR
10503201 10 g Frasco de vidrio 10 GR
10062973 250 g Frasco de vidrio 250 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10533391 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 221040500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    387.00€
    341.65€ / 50 g
    Ahorro 45.35€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Hexacarbonilo de tungsteno, 99 %, C6O6W, número CAS-14040-11-0, 250 g, 175,0 °C, amarillo a beige, 237-880-2, 98,5 % mín., 06,658; 08,525; 05,142; 06,125; 07,71; 08,110; 13,51, 351,91, palabra de aviso de GHS:Peligro, declaración de GHS H Tóxico en contacto con la piel. Tóxico en caso de ingestión. Tóxico en caso de inhalación.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14040-11-0
Fórmula molecular C6O6W
Peso molecular (g/mol) 351.91
Número MDL MFCD00011462
Specifications
Punto de ebullición 175.0°C
Nombre del producto químico o material Tungsten hexacarbonyl
Punto de fusión 150.0°C
Color Amarillo a beige
Forma física Polvo cristalino fino
Cantidad 50 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal W(CO6)
Fieser 06,658; 08,525; 05,142; 06,125; 07,71; 08,110; 13,51
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 351.91
Porcentaje de pureza 99%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Tungsten hexacarbonyl
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
Hazard Statement
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.