Learn More
Gasa de tungsteno, chapada en oro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11385227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11385227 150 x 150 mm cada uno
11375227 75 x 75 mm cada uno
11395227 300 x 300 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11385227 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 040926.GT
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
Forma: Tela de alambre; área abierta: 90,3 %; ancho de apertura: 0,019 in
Filtration, electrodesTungsten gauze, gold plated, wire is used in filtration. It also serves as an electrode.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-33-7
Fórmula molecular W
Peso molecular (g/mol) 183.84
Número MDL MFCD00011461
Clave InChI WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
Nombre IUPAC tungsteno
SMILES [W]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tungsten
Cantidad 150 x 150 mm
Tamaño de malla 50 Mesh
Formulario Tela de alambre
Información de solubilidad Soluble in mixture of nitric acid and hydrofluoric acid. Insoluble in water.