Learn More
Gasa de tungsteno, malla 20 tejida a partir de alambre de 0,127 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Filtración, electrodos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tungsten |
| Cantidad | 150 x 150 mm |
| Tamaño de malla | 20 Mesh |
| Formulario | Tela de alambre |