Learn More
Gasa de tungsteno, malla 150 tejida a partir de alambre de 0,02 mm de diámetro, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tungsten gauze |
| Nombre de nota | 150 mesh woven from 0.02mm (0.0008 in.) dia. wire |
| Cantidad | 75 x 75 mm |
| Tamaño de malla | 150 Mesh |
| Formulario | Tela de alambre |