Learn More
Lámina de tungsteno, 0,5 mm de grosor, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11325918
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 x 50 mm
50 x 100 mm
50 x 500 mm
200 x 200 mm
300 x 300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11325918 25 x 50 mm cada uno
11315918 50 x 100 mm cada uno
11305918 50 x 500 mm cada uno
11305789 200 x 200 mm cada uno
11315789 300 x 300 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11325918 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 010414.FG
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Forma: aprox. 12 g/25 x 50 mm
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-33-7
Fórmula molecular W
Peso molecular (g/mol) 183.84
Número MDL MFCD00011461
Clave InChI WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
Nombre IUPAC tungsteno
SMILES [W]
Specifications
Nombre del producto químico o material Tungsten
Color Plata a gris
Aspecto Silver Gray foil
Cantidad 25 x 50 mm
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95% (Metals basis)
Formulario Lámina, 0,5 mm de grosor