Learn More
Lámina de tungsteno, 0,1 mm de grosor, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11335789
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
150 x 300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11335789 50 x 50 mm cada uno
11365918 100 x 100 mm cada uno
11355918 150 x 300 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11335789 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010416.FI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.10€
    78.65€ / paquete de 1
    Ahorro 8.45€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-08-2026
Añadir a la cesta
Forma: Aprox. 4,8 g/50 x 50 mm
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-33-7
Fórmula molecular W
Peso molecular (g/mol) 183.84
Número MDL MFCD00011461
Clave InChI WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
Nombre IUPAC tungsteno
SMILES [W]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tungsten
Color Plata a gris
Aspecto Silver Gray foil
Cantidad 50 x 50 mm
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95% (Metals basis)
Formulario Lámina, 0,1 mm de grosor