Learn More
Rogo Sampaic™ Tijeras Mentzenbaum de carburo de tungsteno
Produktkod. 11756145
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Longitud (métrico):
140 mm
Förpackningsstorlek:
cada uno
Produktkod. Longitud (métrico) Förpackningsstorlek
11756145 140 mm cada uno
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11756145 Leverantör Rogo Sampaic™ Leverantörsnummer FMN024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.00€
    31.03€ / paquete de 1
    Ahorro 114.97€
    78% Descuento
Fecha estimada de envoi: 03-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Specifikationer
Tipo de producto Tijeras Mentzenbaum
Longitud (métrico) 140 mm
Material Carburo de tungsteno
Estilo de punta Redondo/redondo
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.