Learn More
RETSCH Tarros de molienda de carburo de tungsteno
Código de producto. 15310974 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Para EMAX
Para el molino mezclador MM 301
Para molino mezclador MM 200
Capacidad (métrico):
5 ml
10 mL
10 ml
25 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Capacidad (métrico) unitSize
15310974 Para EMAX 50 mL cada uno
10541892 Para el molino mezclador MM 301 25 mL cada uno
10212772 Para el molino mezclador MM 301 10 mL cada uno
10394571 Para molino mezclador MM 200 10 ml cada uno
10534041 Para molino mezclador MM 200 5 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15310974 Proveedor RETSCH N.º de proveedor 01.462.0317
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos tarros de molienda para la molienda seca, húmeda y criogénica de muestras pequeñas. Los tarros de molienda de carburo de tungsteno Retsch™ cuentan con un mecanismo de centrado automático y un diseño de cierre de rosca para el rectifica
  • Tarros de molienda de tungsteno con tapón de rosca
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Para uso con molinos Retsch
Especificaciones
Tipo de producto Tarro de molienda
Capacidad (métrico) 50 mL
Para utilizar con (equipo) Para EMAX
Material Carburo de tungsteno