Learn More
RETSCH Bolas de molienda de carburo de tungsteno
Código de producto. 10473802 Tienda Retsch Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
MM 200 y MM 301
MM 200 y MM 400
Molino de bolas planetario PM 400
Viales de reacción
Diámetro (métrico):
3 mm
4 mm
5 mm
7 mm
10 mm
12 mm
15 mm
20 mm
30 mm
40 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 200
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
10473802 MM 200 y MM 400 15 mm cada uno
10024751 Viales de reacción 3 mm paquete de 200
10166641 Viales de reacción 4 mm paquete de 200
10166451 Molino de bolas planetario PM 400 40 mm cada uno
10509331 Molino de bolas planetario PM 400 30 mm cada uno
10298510 Molino de bolas planetario PM 400 20 mm cada uno
10416811 Molino de bolas planetario PM 400 10 mm cada uno
10401351 MM 200 y MM 301 7 mm cada uno
10569901 MM 200 y MM 301 12 mm cada uno
10512111 MM 200 y MM 301 5 mm cada uno
10156641 Viales de reacción 5 mm paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 10473802 Proveedor RETSCH N.º de proveedor 05.368.0110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.00€
    127.70€ / paquete de 1
    Ahorro 5.30€
    3% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Especificaciones
Tipo de producto Bolas de molienda
Diámetro (métrico) 15 mm
Para utilizar con (equipo) MM 200 y MM 400
Material Carburo de tungsteno