Learn More
Cole-Parmer™ Bolas de carburo de tungsteno
Código de producto. 12598696 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad de embalaje:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Cantidad de embalaje unitSize
12598696 1 unidad 1 PCS
1 options
Código de producto. 12598696
Marca: Cole-Parmer™ 8004A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Bola de carburo de tungsteno 8004para usar con el juego de viales de molienda de carburo de tungsteno y el juego de viales de molienda de carburo de tungsteno con revestimiento de acero inoxidable 8004.
  • Alta resistencia a la abrasión
  • Larga duración y muy alta eficiencia
  • Composición habitual: Los elementos principales son– W, C, Co; los elementos menores son– Ta, Ti, Nb
  • Dureza: Mohs 8 1/2 + Knoop 1400 - 1800
Especificaciones
Tipo de producto Bolas de molienda
Diámetro (imperial) 0.4375 in.
Diámetro (métrico) 11,8 mm
Para utilizar con (equipo) Juego de viales de molienda de carburo de tungsteno 8004, juego de viales de molienda de carburo de tungsteno con revestimiento de acero inoxidable 8004 SS
Material Carburo de tungsteno
Cantidad de embalaje 1 unidad