Learn More
Boruro de tungsteno, 99,4 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11368808
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11368808 100 g 100 g
11358808 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11368808 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041664.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12007-98-6 | B5W2 | 421.73 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12007-98-6
Fórmula molecular B5W2
Peso molecular (g/mol) 421.73
Número MDL MFCD00049707
Clave InChI ZFRNSGNJMJAUMG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ditungsten pentaboride, w2b5, diboranylidyne-1,2,4-tribora-3,5-ditungstacyclopenta-1,3-diene
PubChem CID 25113386
Nombre IUPAC boranilidino($l^{2}-boranilideno)tungsteno;boranilidinotungsteno;$l^{2}-boranilidenoboro
SMILES [B]=[B].B#[W].B#[W]=[B]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tungsten boride
Forma física Polvo de malla -325
Cantidad 100 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 421.76
Porcentaje de pureza 99.4%