Learn More
Gilac™ Vasos, 22 ciclos, blanco
Código de producto. 17938631
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,22 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17938631 0,22 L cada uno
1 options
Código de producto. 17938631 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G627221
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.85€
    7.17€ / paquete de 1
    Ahorro 3.68€
    33% Descuento
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Vasos reutilizables de plástico de 22 ciclos con una durabilidad excepcional incluso en el ciclo de uso intensivo.
  • Vaso de plástico reutilizable.
  • Excelente durabilidad incluso en el ciclo de uso intensivo.
Especificaciones
Material Polipropileno
Capacidad (métrico) 0,22 L
Capacidad (imperial) 7,4 onzas.
Cantidad 10 Pk.
Tipo de producto Vaso Tumbler