Learn More
Tulubutérol, TRC
Código de producto. 17952695
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17952695 100 mg 100 miligramos
17951915 50 mg 50 miligramos
17964365 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17952695 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT897250100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41570-61-0
Fórmula molecular C12 H18 Cl N O
Peso molecular (g/mol) 227.73
Sinónimo Benzenemethanol, 2-chloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-, 2-Chloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]benzenemethanol, (±)-Tulobuterol, HN 078, Tulobuterol, o-Chloro-α-[(tert-butylamino)methyl]benzyl alcohol
Nombre IUPAC 2-(tert-butilamino)-1-(2-clorofenil)etanol
SMILES CC(C)(C)NCC(O)c1ccccc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tulobuterol
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18ClNO/c1-12(2,3)14-8-11(15)9-6-4-5-7-10(9)13/h4-7,11,14-15H,8H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.1077
Porcentaje de pureza >95%