Learn More
Clorhidrato de tulobuterol, TRC
Código de producto. 30457103
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457103 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30457103 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT897255250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tulobuterol Hydrochloride
CAS 56776-01-3
Fórmula molecular C12 H18 Cl N O . Cl H
Cantidad 250 mg
Sinónimo 2-Chloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-benzenemethanol Hydrochloride (1:1), Benzenemethanol','2-chloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-','hydrochloride (9CI), Atenos, Berachin, Brelomax, Bremax, C 78, Chlibamol, Hokunalin, Lobuterol, Respacal, Tulobuterol hydrochloride, Ventaire
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18ClNO.ClH/c1-12(2,3)14-8-11(15)9-6-4-5-7-10(9)13;/h4-7,11,14-15H,8H2,1-3H3;1H
SMILES Cl.CC(C)(C)NCC(O)c1ccccc1Cl
Nombre IUPAC 2-(terc-butilamino)-1-(2-clorofenil)etanol;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 264.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.0844