Learn More
Cloruro de tulobutérol, TRC
Código de producto. 30452104
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30452104 5 g 5 g
30452995 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30452104 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT8972555G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 56776-01-3
Fórmula molecular C12 H18 Cl N O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 264.19
Sinónimo 2-Chloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-benzenemethanol Hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, 2-chloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-, hydrochloride (9CI), Atenos, Berachin, Brelomax, Bremax, C 78, Chlibamol, Hokunalin, Lobuterol, Respacal, Tulobuterol hydrochloride, Ventaire
Nombre IUPAC 2-(tert-butilamino)-1-(2-clorofenil)etanol; Cloruro
SMILES Cl.CC(C)(C)NCC(O)c1ccccc1Cl
Specifications
Nombre del producto químico o material Tulobuterol Hydrochloride
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18ClNO.ClH/c1-12(2,3)14-8-11(15)9-6-4-5-7-10(9)13;/h4-7,11,14-15H,8H2,1-3H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.0844