Learn More
Clorhidrato de tulobuterol, Mikromol™
Código de producto. 17940676
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17940676 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17940676 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3697.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de tulobuterol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tulobuterol Hydrochloride
CAS 56776-01-3
Nombres de analitos o componentes Tulobuterol Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H18 Cl N O . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-Chloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-benzenemethanol Hydrochloride (1:1), Benzenemethanol, 2-chloro-α-[[(1,1-dimethylethyl)amino]methyl]-, hydrochloride (9CI), Atenos, Berachin, Brelomax, Bremax, C 78, Chlibamol, Hokunalin, Lobuterol, Respacal, Tulobuterol hydrochloride, Ventaire
SMILES Cl.CC(C)(C)NCC(O)c1ccccc1Cl
Peso molecular (g/mol) 264.19
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 264,19 g/mol