Learn More
Clorhidrato de tulobuterol-d9, TRC
Código de producto. 30456974
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456974 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30456974 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT8972521MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tulobuterol tert-butyl-d9 hydrochloride
CAS 1325559-14-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C12 2H9 H9 Cl N O . Cl H
Cantidad 1 mg
Sinónimo 1-(2-Chlorophenyl)-2-[[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriomethyl)propan-2-yl]amino]ethanol hydrochloride, Tulobuterol D9 (tert-butyl D9) hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18ClNO.ClH/c1-12(2,3)14-8-11(15)9-6-4-5-7-10(9)13;/h4-7,11,14-15H,8H2,1-3H3;1H/i1D3,2D3,3D3;
SMILES Cl.[2H]C([2H])([2H])C(NCC(O)c1ccccc1Cl)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC 1-(2-clorofenil)-2-[[1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriometil)propan-2-il]amino]etanol;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 273.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.1409
Porcentaje de pureza >95