Learn More
Tulobuterol 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | Tulobuterol |
| CAS | 41570-61-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Tulobuterol |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C12 H18 Cl N O |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H18ClNO/c1-12(2,3)14-8-11(15)9-6-4-5-7-10(9)13/h4-7,11,14-15H,8H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)NCC(O)c1ccccc1Cl |
| Nombre IUPAC | 2-(terc-butilamino)-1-(2-clorofenil)etanol |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?