Learn More
Tulobuterol 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30312480
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30312480 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30312480 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17895395AL1000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material Tulobuterol
CAS 41570-61-0
Nombres de analitos o componentes Tulobuterol
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C12 H18 Cl N O
Concentración 1000 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18ClNO/c1-12(2,3)14-8-11(15)9-6-4-5-7-10(9)13/h4-7,11,14-15H,8H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)NCC(O)c1ccccc1Cl
Nombre IUPAC 2-(terc-butilamino)-1-(2-clorofenil)etanol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 227.73
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.1077 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.