Learn More
Tulathromycin A, MedChemExpress
Descripción
Tulathromycin A (Tulathromycin), a macrolide antibiotic, inhibits protein synthesis (IC50=0.26 μM) by targeting bacterial ribosome. Tulathromycin A is used for the research of respiratory disease in cattle and swine. Immunomodulatory effects.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tulathromycin A |
| Forma física | Solid |
| CAS | 217500-96-4 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C41H79N3O12 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-immunoregulation |
| Sinónimo | Tulathromycin CP 472295 |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (62.03 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |