Learn More
Tocris Bioscience™ TUG 891
Descripción
Potent FFA4 (GPR120) agonist (pEC50 values are 7.36 and 7.77 for human and mouse GPR120 respectively). Selective for GPR120 over free fatty acid receptors (pEC50 = 4.19 for FFA1; displays no activity at FFA2 or FFA3). Cell permeable.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | TUG 891 |
| Cantidad | 50 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 364.41 |
| Pureza | >99% |
| Peso molecular | 364.416 |