Learn More
Tocris Bioscience™ TUG 891
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001614
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30001614 10 mg 10 miligramos
30001625 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30001614 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4601/10
Potent and selective FFA4 (GPR120) agonist
Potent FFA4 (GPR120) agonist (pEC50 values are 7.36 and 7.77 for human and mouse GPR120 respectively). Selective for GPR120 over free fatty acid receptors (pEC50 = 4.19 for FFA1; displays no activity at FFA2 or FFA3). Cell permeable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1374516-07-0
Fórmula molecular C23H21FO3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material TUG 891
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 364.41
Pureza >99%
Peso molecular 364.416